Metylformiat ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Formic acid methyl ester
F0057-25ML F0057-500ML
TCIAF0057-25MLEA 215 SEK
TCIAF0057-25ML TCIAF0057-500ML
Metylformiat ≥95.0%
Metylformiat
Formel: C₂H₄O₂
MW: 60.05 g/mol
Kokpunkt: 32°C
Smältpunkt: -100.4
Flampunkt: –20°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003291
CAS nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 14,06077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&vid=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %