Natriummetanolat ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
S0485-100G
S0485-500G
TCIAS0485-100GEA
295
SEK
TCIAS0485-100G
TCIAS0485-500G
Natriummetanolat ≥96.0%
Natriummetanolat
Formel:
CH₃NaO Smältpunkt: 127 °C Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1431 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,08643 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |