Ethyl methyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
E0143-100ML E0143-25ML
TCIAE0143-100MLEA 935 SEK
TCIAE0143-100ML TCIAE0143-25ML
Ethyl methyl sulphide ≥98.0%
Ethyl methyl sulphide
Formel: C₃H₈S
Kokpunkt: 66°C
Densitet: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –15°C
MDL Number: MFCD00009268
CAS nummer: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&vid=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %