Ethylcyclopentane ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E0211-1G E0211-5G
TCIAE0211-1GEA 645 SEK
TCIAE0211-1G TCIAE0211-5G
Ethylcyclopentane ≥99.0%
Ethylcyclopentane
Formel: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: –137 °C
Densitet: 0,7834 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00001389
CAS nummer: 1640-89-7
EINECS: 216-686-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&vid=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %