Dodecyl acetate ≥95.0%
Leverantör: TCI
A0902-25ML
A0902-500ML
TCIAA0902-25MLEA
215
SEK
TCIAA0902-25ML
TCIAA0902-500ML
Dodecyl acetate ≥95.0%
Dodecyl acetate
Formel:
C₁₄H₂₈O₂ Kokpunkt: 180°C Densitet: 0,865 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 140°C |
MDL Number:
MFCD00008973 CAS nummer: 112-66-3 EINECS: 203-995-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Acid Value | max. 1.0 |