Ethanesulphonyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E0035-25G E0035-250G
TCIAE0035-25GEA 245 SEK
TCIAE0035-25G TCIAE0035-250G
Ethanesulphonyl chloride ≥98.0%
Ethanesulphonyl chloride
Formel: C₂H₅ClO₂S
MW: 128,58 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: –68 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 88°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007460
CAS nummer: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&vid=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %