Dietyloxalat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Oxalic acid diethyl ester
O0078-25G O0078-500G
TCIAO0078-25GEA 230 SEK
TCIAO0078-25G TCIAO0078-500G
Dietyloxalat ≥98.0%
Dietyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Kokpunkt: 185°C
Smältpunkt: -41°C
Densitet: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009119
CAS nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71832de944518156dbf150c3e97dfea2b6376da&vid=f71832de944518156dbf150c3e97dfea2b6376da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %