Dibutyl oxalate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Oxalic acid dibutyl ester
O0077-25ML O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA 215 SEK
TCIAO0077-25ML TCIAO0077-500ML
Dibutyl oxalate ≥99.0%
Dibutyl oxalate
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokpunkt: 246°C
Smältpunkt: –29°C
Densitet: 1,0099 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 122°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009442
CAS nummer: 2050-60-4
EINECS: 218-092-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&vid=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %