Dodecyltrimethoxysilane ≥93.0%
Leverantör: TCI
Varning
D3383-25G D3383-250G
TCIAD3383-25GEA 310 SEK
TCIAD3383-25G TCIAD3383-250G
Dodecyltrimethoxysilane ≥93.0%
Dodecyltrimethoxysilane
Formel: C₁₅H₃₄O₃Si
Kokpunkt: 118°C
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00069148
CAS nummer: 3069-21-4
EINECS: 221-332-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db404294a3ea869083a658236ca72f38014d9c0&vid=9db404294a3ea869083a658236ca72f38014d9c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %