Dodecyltriethoxysilane ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
D1510-10ML D1510-25ML
TCIAD1510-10MLEA 495 SEK
TCIAD1510-10ML TCIAD1510-25ML
Dodecyltriethoxysilane ≥95.0%
Dodecyltriethoxysilane
Formel: C₁₈H₄₀O₃Si
Kokpunkt: 129°C
MDL Number: MFCD00048437
CAS nummer: 18536-91-9
EINECS: 242-409-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fdc1e7063f36fd03f0426d4ccfad5dfa546696&vid=05fdc1e7063f36fd03f0426d4ccfad5dfa546696&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %