Dimethyl trisulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Dimethyltrisulphide
D3418-25G D3418-5G
TCIAD3418-25GEA 1800 SEK
TCIAD3418-25G TCIAD3418-5G
Dimethyl trisulphide ≥98.0%
Dimethyl trisulphide
Formel: C₂H₆S₃
MW: 126,27 g/mol
Kokpunkt: 170°C
Smältpunkt: -68°C
Flampunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00039808
CAS nummer: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f54bf56b0d9049f17d986a80eb54fc75f53e81&vid=f7f54bf56b0d9049f17d986a80eb54fc75f53e81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %