Diklorättiksyra ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: DCA
D0308-25G D0308-500G
TCIAD0308-25GEA 310 SEK
TCIAD0308-25G TCIAD0308-500G
Diklorättiksyra ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diklorättiksyra
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Kokpunkt: 193°C
Smältpunkt: ∼–4 °C
Densitet: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 170°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004223
CAS nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03050
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8ed9523165d448ad5e29262881ac7800ee694c&vid=fc8ed9523165d448ad5e29262881ac7800ee694c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %