Dimetylmaleat ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
M0012-25ML M0012-500ML
TCIAM0012-25MLEA 230 SEK
TCIAM0012-25ML TCIAM0012-500ML
Dimetylmaleat ≥97.0%
Dimetylmaleat
Formel: C₆H₈O₄
Kokpunkt: 205°C
Smältpunkt: -19°C
Densitet: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 103°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008459
CAS nummer: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&vid=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %