Chlorotriethylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Triethylchlorosilane
T0589-100G T0589-25G T0589-5G
TCIAT0589-100GEA 1700 SEK
TCIAT0589-100G TCIAT0589-25G TCIAT0589-5G
Chlorotriethylsilane ≥97.0%
Chlorotriethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Kokpunkt: 149°C
Densitet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000507
CAS nummer: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f49726370a1e3d79849dcdcbd1037226158148&vid=c2f49726370a1e3d79849dcdcbd1037226158148&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %