Bromotrimethylsilane ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
B1087-25ML B1087-250ML B1087-5ML
TCIAB1087-25MLEA 550 SEK
TCIAB1087-25ML TCIAB1087-250ML TCIAB1087-5ML
Bromotrimethylsilane ≥95.0%
Bromotrimethylsilane
Formel: C₃H₉BrSi
Kokpunkt: 79°C
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 32°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000048
CAS nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&vid=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %