7-Methylindole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M1702-1G M1702-5G
TCIAM1702-1GEA 630 SEK
TCIAM1702-1G TCIAM1702-5G
7-Methylindole ≥98.0%
7-Methylindole
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 266°C
Smältpunkt: 83 °C
Densitet: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
MDL Number: MFCD00005684
CAS nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a2d75d18bb6d4a344dadda58080951869a89be2&vid=8a2d75d18bb6d4a344dadda58080951869a89be2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C