5-Hexen-1-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
H0653-10ML H0653-25ML H0653-250ML
TCIAH0653-10MLEA 375 SEK
TCIAH0653-10ML TCIAH0653-25ML TCIAH0653-250ML
5-Hexen-1-ol ≥97.0%
5-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 157°C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 47°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002981
CAS nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&vid=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %