(±)-5-Methyl-2-hexanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M1666-25G
M1666-5G
TCIAM1666-25GEA
805
SEK
TCIAM1666-25G
TCIAM1666-5G
(±)-5-Methyl-2-hexanol ≥98.0%
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Formel:
C₇H₁₆O Kokpunkt: 151 °C (1013 hPa) Densitet: 0,8185 g/cm³ (17.5 °C) Flampunkt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00004558 CAS nummer: 627-59-8 EINECS: 211-004-9 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |