4-Pentyn-1-ol ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
P0817-25ML P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA 1675 SEK
TCIAP0817-25ML TCIAP0817-5ML
4-Pentyn-1-ol ≥96.0%
4-Pentyn-1-ol
Formel: C₅H₈O
Kokpunkt: 155°C
Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 62°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002974
CAS nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&vid=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %