4-Penten-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
P1243-25ML
P1243-250ML
TCIAP1243-25MLEA
1650
SEK
TCIAP1243-25ML
TCIAP1243-250ML
4-Penten-1-ol ≥98.0%
4-Penten-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Kokpunkt: 138°C Densitet: 0,84 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 48°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002975 CAS nummer: 821-09-0 EINECS: 212-473-2 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |