5-Chloro-1-pentyne ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1522-25ML C1522-5ML
TCIAC1522-25MLEA 2250 SEK
TCIAC1522-25ML TCIAC1522-5ML
5-Chloro-1-pentyne ≥96.0%
5-Chloro-1-pentyne
Formel: C₅H₇Cl
Kokpunkt: 113°C
Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 15°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00001014
CAS nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&vid=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %