5-Bromopyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B2229-25G B2229-5G
TCIAB2229-25GEA 2875 SEK
TCIAB2229-25G TCIAB2229-5G
5-Bromopyrimidine ≥98.0%
5-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Kokpunkt: 168°C
Smältpunkt: 75…76 °C
MDL Number: MFCD00006117
CAS nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8738b399a64a6c604ca27362b0873becc7a8f41&vid=d8738b399a64a6c604ca27362b0873becc7a8f41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C