4-Propylpyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
P0669-25ML
P0669-5ML
TCIAP0669-25MLEA
1400
SEK
TCIAP0669-25ML
TCIAP0669-5ML
4-Propylpyridine ≥97.0%
4-Propylpyridine
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Kokpunkt: 190°C Smältpunkt: 4 °C Densitet: 0,925 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014639 CAS nummer: 1122-81-2 EINECS: 214-360-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |