4-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 405 SEK
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylpiperidine
Formel: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Kokpunkt: 127°C
Smältpunkt: –4 °C
Densitet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006005
CAS nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %