(±)-4-Metyl-2-pentanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (±)-Methyl isobutyl carbinol
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 215 SEK
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Metyl-2-pentanol ≥98.0%
(±)-4-Metyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokpunkt: 132°C
Smältpunkt: -90°C
Densitet: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004550
CAS nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid