4-Metyl-1-pentanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Methylpentan-1-ol
M0775-10ML M0775-25ML
TCIAM0775-10MLEA 1250 SEK
TCIAM0775-10ML TCIAM0775-25ML
4-Metyl-1-pentanol ≥99.0%
4-Metyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Kokpunkt: 152°C
Smältpunkt: -70
Flampunkt: 57°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002962
CAS nummer: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
UN: 1987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&vid=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %