4-Hydroxy-5-decanone ≥97.0%
Leverantör: TCI
V0055-25ML
V0055-5ML
TCIAV0055-25MLEA
5475
SEK
TCIAV0055-25ML
TCIAV0055-5ML
4-Hydroxy-5-decanone ≥97.0%
4-Hydroxy-5-decanone
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Kokpunkt: 92°C |
MDL Number:
MFCD00059663 CAS nummer: 6540-98-3 EINECS: 229-455-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |