3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0714-25ML
M0714-500ML
M0714-100ML
TCIAM0714-25MLEA
230
SEK
TCIAM0714-25ML
TCIAM0714-500ML
TCIAM0714-100ML
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0%
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O Kokpunkt: 140°C Smältpunkt: –86 °C Densitet: 0,848 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 53°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002916 CAS nummer: 556-82-1 EINECS: 209-141-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |