4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
F0213-25G
F0213-500G
F0213-100G
TCIAF0213-25GEA
285
SEK
TCIAF0213-25G
TCIAF0213-500G
TCIAF0213-100G
4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0%
4-Fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₄ClFO Kokpunkt: 193°C Smältpunkt: 9 °C Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 82°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000684 CAS nummer: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |