4-Bromo-2-methylpyridine 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Varning
B3279-1G B3279-5G
TCIAB3279-1GEA 885 SEK
TCIAB3279-1G TCIAB3279-5G
4-Bromo-2-methylpyridine 98,0 GC, T
4-Bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Kokpunkt: 76°C
Flampunkt: 79°C
MDL Number: MFCD03788196
CAS nummer: 22282-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&vid=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %