4-Aminobutan-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
A1013-25G A1013-5G
TCIAA1013-25GEA 2925 SEK
TCIAA1013-25G TCIAA1013-5G
4-Aminobutan-1-ol ≥98.0%
4-Aminobutan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Kokpunkt: 206°C
Smältpunkt: 16…18 °C
Densitet: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 108°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008230
CAS nummer: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8210b631a54dec476b9bf4e1d7b8c551f3e36ad1&vid=8210b631a54dec476b9bf4e1d7b8c551f3e36ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %