4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2256-25G T2256-5G
TCIAT2256-25GEA 2475 SEK
TCIAT2256-25G TCIAT2256-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Kokpunkt: 93°C
Densitet: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 70°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041530
CAS nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&vid=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %