3-Metyl-3-pentanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Diethylmethylcarbinol
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 590 SEK
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Metyl-3-pentanol ≥98.0%
3-Metyl-3-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokpunkt: 126°C
Smältpunkt: –53 °C
Densitet: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 24°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004483
CAS nummer: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %