(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: DL-3-Methyl-2-butanol
M0171-25ML M0171-500ML
TCIAM0171-25MLEA 245 SEK
TCIAM0171-25ML TCIAM0171-500ML
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Kokpunkt: 112°C
Smältpunkt: –117 °C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 39°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004527
CAS nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&vid=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %