(±)-3-Metyl-1-pentanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 405 SEK
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Metyl-1-pentanol ≥99.0%
(±)-3-Metyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokpunkt: 152°C
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002937
CAS nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %