1-iso-Amylalkohol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 255 SEK
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
1-iso-Amylalkohol ≥99.0%
1-iso-Amylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Kokpunkt: 132°C
Smältpunkt: –117 °C
Densitet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 46°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002934
CAS nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %