Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
M1434-25G M1434-500G
TCIAM1434-25GEA 565 SEK
TCIAM1434-25G TCIAM1434-500G
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0%
Methyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Kokpunkt: 54 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60 °C
Densitet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 64°C
MDL Number: MFCD00004895
CAS nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&vid=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %