3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2515-25G C2515-5G
TCIAC2515-25GEA 2675 SEK
TCIAC2515-25G TCIAC2515-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0%
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Kokpunkt: 70°C
Flampunkt: 52°C
MDL Number: MFCD04114144
CAS nummer: 1480-64-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&vid=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %