3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2127-25G C2127-5G
TCIAC2127-25GEA 3000 SEK
TCIAC2127-25G TCIAC2127-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥95.0%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Flampunkt: 86°C
MDL Number: MFCD01631571
CAS nummer: 85070-48-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48304cd21fb753362798176698362d9054cec51c&vid=48304cd21fb753362798176698362d9054cec51c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %