5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B2705-25G B2705-5G
TCIAB2705-25GEA 1525 SEK
TCIAB2705-25G TCIAB2705-5G
5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokpunkt: 63°C
Flampunkt: 73°C
MDL Number: MFCD01863742
CAS nummer: 766-11-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&vid=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %