3-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B3244-1G B3244-5G
TCIAB3244-1GEA 310 SEK
TCIAB3244-1G TCIAB3244-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokpunkt: 78°C
Flampunkt: 64°C
MDL Number: MFCD04112555
CAS nummer: 407-20-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&vid=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %