3-Bromo-1-propanol ≥93.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B0641-25G
B0641-250G
TCIAB0641-25GEA
1250
SEK
TCIAB0641-25G
TCIAB0641-250G
3-Bromo-1-propanol ≥93.0%
3-Bromo-1-propanol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂OH Kokpunkt: 140°C Densitet: 1,6 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 102°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002942 CAS nummer: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |