3-Aminopropan-1-ol 99,0 GC, T
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3-Amino-1-propanol
A0438-25G
A0438-500G
TCIAA0438-25GEA
215
SEK
TCIAA0438-25G
TCIAA0438-500G
3-Aminopropan-1-ol 99,0 GC, T
3-Aminopropan-1-ol
Formel:
C₃H₉NO MW: 75.11 g/mol Kokpunkt: 188°C Smältpunkt: 11 Flampunkt: 101°C |
MDL Number:
MFCD00008223 CAS nummer: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |