3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T1824-25G T1824-5G
TCIAT1824-25GEA 3400 SEK
TCIAT1824-25G TCIAT1824-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Kokpunkt: 83 - 86 °C (24 -rr)
Smältpunkt: 450 °C
Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 73°C
MDL Number: MFCD00042406
CAS nummer: 52771-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&vid=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %