3,5-Dimethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D2609-25G D2609-5G
TCIAD2609-25GEA 3475 SEK
TCIAD2609-25G TCIAD2609-5G
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Kokpunkt: 284 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 35…36 °C
MDL Number: MFCD00000676
CAS nummer: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&vid=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %