3,3-Dimethyl-1-butanol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,3-Dimethylbutan-1-ol
D1333-25ML D1333-5ML
TCIAD1333-25MLEA 1425 SEK
TCIAD1333-25ML TCIAD1333-5ML
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥95.0%
3,3-Dimethyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Smältpunkt: –65…–60 °C
Densitet: 0,844 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 56°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002928
CAS nummer: 624-95-3
EINECS: 210-872-6
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&vid=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %