2-Methyl-4-undecanone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Heptyl Isobutyl ketone
I0250-25G I0250-1G
TCIAI0250-25GEA 7025 SEK
TCIAI0250-25G TCIAI0250-1G
2-Methyl-4-undecanone ≥97.0%
2-Methyl-4-undecanone
Formel: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Kokpunkt: 124°C
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00027319
CAS nummer: 19594-40-2
EINECS: 243-176-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d977fc316ffd3bab4b404231e72c6f0a1027e972&vid=d977fc316ffd3bab4b404231e72c6f0a1027e972&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %