2-Metyl-2-pentanol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M1178-25ML M1178-5ML
TCIAM1178-25MLEA 1825 SEK
TCIAM1178-25ML TCIAM1178-5ML
2-Metyl-2-pentanol ≥96.0%
2-Metyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokpunkt: 122°C
Smältpunkt: –107 °C
Densitet: 0,8262 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004485
CAS nummer: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
UN: 2560
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&vid=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %