2-Metyl-2-butanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: tert-Pentylalkohol
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 230 SEK
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Metyl-2-butanol ≥98.0%
2-Metyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 102°C
Smältpunkt: –8°C
Densitet: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 41°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004478
CAS nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %