Isobutanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Metyl-1-propanol
I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 230 SEK
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
Isobutanol ≥99.0%
Isobutanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: –108°C
Flampunkt: 30°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004740
CAS nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %